Learn More
1,3-cyclopentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10391384
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3859-41-4
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.10
Numéro MDL MFCD00001405
Clé InChI LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77466
ChEBI CHEBI:41456
Nom IUPAC cyclopentane-1,3-dione
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Cyclopentanedione
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 148°C to 153°C
Couleur Ocre à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H6(=O)2
Quantité 25 g
Synonyme 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline