Learn More
1,3-cyclohexanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10530021
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-02-9
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Numéro MDL MFCD00001585
Clé InChI HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
CID PubChem 10434
ChEBI CHEBI:17766
Nom IUPAC Cyclohexane-1,3-dione
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Cyclohexanedione
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >101°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H8(=O)2
Quantité 500 g
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Merck Index 15, 3196
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Cyclohexanedione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.