Learn More
1,3-Cyclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.00€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS 504-01-8
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00039458
Clé InChI RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
CID PubChem 10433
Nom IUPAC Cyclohexane-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326796
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04110.06
5 g
30.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11336796
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04110.14
25 g
117.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
1,3-Cyclohexanediol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-cyclohexanediole est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
504-01-8
116.16
RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
10433
C1CC(CC(C1)O)O
C6H12O2
MFCD00039458
1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
Cyclohexane-1,3-diol
Spécification
1,3-Cyclohexanediol
504-01-8
246°C to 247°C
MFCD00039458
1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexane-1,3-diol
10433
98%
Cis + Trans
∼30°C
C6H12O2
2036654
Soluble in water.
C1CC(CC(C1)O)O
116.16
116.16
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-979-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante