Learn More
1,3-Cyclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336796
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1,3-Cyclohexanediol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-cyclohexanediole est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-01-8
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00039458
Clé InChI RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
CID PubChem 10433
Nom IUPAC Cyclohexane-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Cyclohexanediol
Note relative au nom Cis + Trans
Point de fusion ∼30°C
Point d’ébullition 246°C to 247°C
Quantité 25 g
Beilstein 2036654
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%