Learn More
1-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridyl]pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
9.80€ - 35.00€
Identifiants chimiques
CAS 132834-59-4
Formule moléculaire C10H11ClF3N3
Poids moléculaire (g/mol) 265.66
Numéro MDL MFCD00173934
Clé InChI RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
CID PubChem 667619
Nom IUPAC 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10190652
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SEW04036CB
250 mg Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10753663
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SEW04036DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
132834-59-4
265.66
RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
667619
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
C10H11ClF3N3
MFCD00173934
1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Spécification
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
97.0
C10H11ClF3N3
1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
265.66
265.66
132834-59-4
97%
MFCD00173934
RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
667619
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger