Learn More
1-(3-bromopropoxy)-3-chlorobenzène, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10506553
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 37142-46-4
Formule moléculaire C9H10BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 249.53
Numéro MDL MFCD00596672
Clé InChI MVKLHPFBHSJVLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-bromopropoxy-3-chlorobenzene, 3-bromopropyl 3-chlorophenyl ether
CID PubChem 2734929
Nom IUPAC 1-(3-bromopropoxy)-3-chlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 139°C to 148°C (8.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4O(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.5570 to 1.559
Quantité 5 g
Poids de la formule 249.53
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.