Learn More
1,3-Bis(dichlorométhyl)-1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11337615
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2943-70-6
Formule moléculaire C6H14Cl4OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 300.147
Numéro MDL MFCD00040856
Clé InChI YMDCHYWOAHMASL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76260
Nom IUPAC dichlorométhyl-[dichlorométhyl(diméthyl)silyl]oxy-diméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C(Cl)Cl)O[Si](C)(C)C(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 149°C to 150°C (40mmHg)
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Quantité 5 g
Beilstein 1762720
Point d’éclair 65°C (149°F)
Synonyme 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, dichloromethyl dichloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, acmc-20ap5a, disiloxane,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, disiloxane,1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethylpropanedisiloxane
Poids de la formule 300.16
Pourcentage de pureté 94%
Indice de réfraction 1.466
Densité 1.221