Learn More
1,3-benzodioxole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13438408
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274-09-9
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00005818
Clé InChI FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
CID PubChem 9229
ChEBI CHEBI:38732
Nom IUPAC 1,3Benzodioxole
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzodioxole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -18.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 172.0°C to 173.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5380 to 1.5400
Quantité 250 g
Beilstein 19,2
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2% (25 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre