Learn More
1-(-Aminopropyl)--méthylpipérazine,3-aminopropyl)-4-méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
61.71€ - 934.65€
Identifiants chimiques
CAS | 4572-03-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.26 |
Numéro MDL | MFCD00014616 |
Clé InChI | RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine |
CID PubChem | 78328 |
Nom IUPAC | 3-(4-méthylpipérazin-1-yl)propan-1-amine |
SMILES | CN1CCN(CC1)CCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04876.03 |
1 g |
61.71€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04876.06 |
5 g |
236.18€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04876.14 |
25 g |
934.65€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine is used as a precursor in organic synthesis for the preparation of furan-2-carboxylic acid [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-(3-aminopropyl)-4-méthylpipérazine est utilisé comme précurseur dans la synthèse organique pour la préparation de l’acide furane-2-carboxylique [3-(4-méthyl-pipérazin-1-yl)-propyl]-amide en réagissant avec le chlorure de furane-2-carbonyle.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
4572-03-6 | |
157.26 | |
RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N | |
78328 | |
CN1CCN(CC1)CCCN |
C8H19N3 | |
MFCD00014616 | |
3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine | |
3-(4-méthylpipérazin-1-yl)propan-1-amine |
Spécification
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine | |
0.924 | |
C8H19N3 | |
MFCD00014616 | |
105964 | |
3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine | |
CN1CCN(CC1)CCCN | |
157.26 | |
157.26 |
4572-03-6 | |
113°C to 114°C (13 mmHg) | |
1.482 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-méthylpipérazin-1-yl)propan-1-amine | |
78328 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-954-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante