Learn More
1-[3-amino-5-(4-chlorophényl)-2-thiényl]ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
19.60€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 175137-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10ClNOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.73 |
Numéro MDL | MFCD00068162 |
Clé InChI | DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one |
CID PubChem | 2777494 |
SMILES | CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10089251
|
Thermo Scientific Maybridge
GK00604CB |
250 mg |
19.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10456082
|
Thermo Scientific Maybridge
GK00604DA |
1 g |
51.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10643455
|
Thermo Scientific Maybridge
GK00604EA |
10 g |
269.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
175137-02-7 | |
251.73 | |
DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N | |
2777494 |
C12H10ClNOS | |
MFCD00068162 | |
1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one | |
CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Spécification
1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one | |
96.5 | |
97% | |
C12H10ClNOS | |
1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one | |
CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
251.73 | |
251.74 |
175137-02-7 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00068162 | |
DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N | |
1-[3-amino-5-(4-chlorophényle)thiophène-2-yl]éthan-1-one | |
2777494 | |
97% |