Learn More
Sel tétrasodique d’acide 1,3,6,8-pyrenététrasulfonique, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
62.70€ - 221.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59572-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H6Na4O12S4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 610.44 |
Numéro MDL | MFCD00042029 |
Clé InChI | UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233 |
CID PubChem | 101082 |
Nom IUPAC | Tétrasodium ; Pyrène-1,3,6,8-tétrasulfonate |
SMILES | C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10695721
|
Thermo Scientific Acros
325560010 |
1 g | Flacon en verre |
62.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10695911
|
Thermo Scientific Acros
325560050 |
5 g | Flacon en verre |
221.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
59572-10-0 | |
610.44 | |
UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J | |
101082 | |
C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
C16H6Na4O12S4 | |
MFCD00042029 | |
1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233 | |
Tétrasodium ; Pyrène-1,3,6,8-tétrasulfonate |
Spécification
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt | |
59572-10-0 | |
100.0 | |
Authentique | |
C16H6Na4O12S4 | |
1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233 | |
C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
610.44 | |
610.44 | |
Poudre cristalline fine |
85% | |
80.0 | |
Vert | |
85% | |
MFCD00042029 | |
UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J | |
Tétrasodium ; Pyrène-1,3,6,8-tétrasulfonate | |
101082 | |
85% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only