Learn More
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.00€ - 538.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2374-14-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H21F9O3Si3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 468.538 |
Numéro MDL | MFCD00054667 |
Clé InChI | URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer |
CID PubChem | 75410 |
Nom IUPAC | 2,4,6-triméthyl-2,4,6-tris(3,3,3 -trifluoropropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane |
SMILES | C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16680.06 |
5 g |
56.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16680.14 |
25 g |
178.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16680.22 |
100 g |
538.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2374-14-3 | |
468.538 | |
URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N | |
75410 | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F |
C12H21F9O3Si3 | |
MFCD00054667 | |
silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer | |
2,4,6-triméthyl-2,4,6-tris(3,3,3 -trifluoropropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane |
Spécification
135°C (22mmHg) | |
34°C to 36°C | |
C12H21F9O3Si3 | |
UN2811 | |
silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F | |
468.538 | |
468.54 | |
1.24 |
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane | |
2374-14-3 | |
MFCD00054667 | |
1809096 | |
URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-triméthyl-2,4,6-tris(3,3,3 -trifluoropropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane | |
75410 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H361-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-154-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ4818000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only