Learn More
1,3,5-tribromobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10448700
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-39-1
Formule moléculaire C6H3Br3
Poids moléculaire (g/mol) 314.80
Numéro MDL MFCD00000080
Clé InChI YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
CID PubChem 12279
Nom IUPAC 1,3,5-tribromobenzène
SMILES BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Tribromobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118°C to 123°C
Couleur Marron-orange à blanc
Point d’ébullition 271°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3Br3
Quantité 100 g
Beilstein 05, 213
Poids de la formule 314.79
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre