Learn More
Sel trisodique de 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, solution à environ 15 % dans l‘eau, Thermo Scientific Chemicals
30.10€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17766-26-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3N3Na3S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 243.22 |
Clé InChI | YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium |
CID PubChem | 66735895 |
Nom IUPAC | sodium ; 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione |
SMILES | C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10102774
|
Thermo Scientific Acros
426542500 |
250 mL | Flacon en verre | ||||||
10431854
|
Thermo Scientific Acros
426540010 |
1 L | Flacon en verre | ||||||
10714755
|
Thermo Scientific
426540025 |
2.5 L | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
17766-26-6 | |
243.22 | |
1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium | |
sodium ; 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione |
C3N3Na3S3 | |
YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N | |
66735895 | |
C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na] |
Specifications
1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt | |
-3°C | |
1.1200g/mL | |
Authentic | |
1.12 | |
Solubility in water: miscible | |
C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na] | |
243.22 | |
1.6 mPa.s (20°C) | |
Liquide |
17766-26-6 | |
Incolore à jaune | |
101°C | |
C3N3Na3S3 | |
1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium | |
YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione | |
66735895 | |
243.22 |
Safety and Handling
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 241-749-5
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement