Learn More
1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphényl)éthan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit. 10262772
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 140675-42-9
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00042476
Clé InChI MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
CID PubChem 2736976
Nom IUPAC 1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%