Learn More
1’,3’,3’-Triméthyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2’-indoline), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617231
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline)
Note relative au nom 99%
CAS 23001-29-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 150°C
Couleur Marron-violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C19H19NO2
Numéro MDL MFCD00051350
Quantité 5 g
Synonyme 1',3',3'-trimethyl-6-hydroxyspiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indoline, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indolin-6-ol, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indolin-6-ol, 1',3',3'-trimethyl, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-2h indol-6-ol, 1',3'-dihydro-1',3',3'-trimethyl, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indole-6-ol, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indol-6-ol, bio2g2, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indoline-6-ol
Clé InChI UHRBDHPBCHWWAG-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(C)(C)C11OC2=CC=C(O)C=C2C=C1
Nom IUPAC 1’,3’,3’-triméthylspiro[chromène-2,2’-indole]-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 293.37
CID PubChem 90866
Poids de la formule 293.36
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre