Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-(2-triméthylsilylethoxy)méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
163.00€ - 390.00€
Identifiants chimiques
CAS | 903550-12-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H29BN2O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 324.303 |
Numéro MDL | MFCD09037502 |
Clé InChI | FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole |
CID PubChem | 44755201 |
Nom IUPAC | triméthyl-[2-[[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]méthoxy]éthyl]silane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27043.MD |
250 mg |
163.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27043.03 |
1 g |
390.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
903550-12-9 | |
324.303 | |
FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N | |
44755201 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C |
C15H29BN2O3Si | |
MFCD09037502 | |
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole | |
triméthyl-[2-[[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]méthoxy]éthyl]silane |
Spécification
1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester | |
C15H29BN2O3Si | |
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C | |
324.303 | |
324.31 |
903550-12-9 | |
MFCD09037502 | |
FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N | |
triméthyl-[2-[[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]méthoxy]éthyl]silane | |
44755201 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche