Learn More
1,2-propanediol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
50.60€ - 411.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-55-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.09 |
Numéro MDL | MFCD00064272 |
Clé InChI | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost |
CID PubChem | 1030 |
ChEBI | CHEBI:16997 |
Nom IUPAC | propane-1,2-diol |
SMILES | CC(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10377950
|
Thermo Scientific Acros
158720010 |
1 L | Bouteille en verre |
50.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10542941
|
Thermo Scientific Acros
158720025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
102.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10771544
|
Thermo Scientific
158720250 |
25 L | Baril métallique |
411.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57-55-6 | |
76.09 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
1030 | |
propane-1,2-diol |
C3H8O2 | |
MFCD00064272 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CHEBI:16997 | |
CC(CO)O |
Spécification
1, 2-Propanediol | |
98.5 | |
-60.0°C | |
187.0°C | |
Authentique | |
C3H8O2 | |
1.4310 to 1.4330 | |
01, 472 | |
1.03 | |
Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform | |
CC(CO)O | |
76.09 | |
CHEBI:16997 | |
76.09 | |
Extra pur |
57-55-6 | |
100.0 | |
1.0300g/mL | |
99°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2OH | |
MFCD00064272 | |
15, 7968 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2-diol | |
1030 | |
45 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide visqueux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-338-
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche