Learn More
1-(2-méthylphényl)éthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.00€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS 7287-82-3
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00046632
Clé InChI SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
CID PubChem 110953
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11347975
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08065.06
5 g
44.00€
5g
11357975
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08065.14
25 g
156.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7287-82-3
136.19
SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
110953
C9H12O
MFCD00046632
1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
CC(O)C1=CC=CC=C1C
Spécification
1-(2-Methylphenyl)ethanol
78°C to 80°C (2 mmHg)
1.5315
2205145
SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
1-(2-méthylphényle)éthan-1-ol
110953
97%
7287-82-3
C9H12O
MFCD00046632
1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
CC(O)C1=CC=CC=C1C
136.19
136.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-716-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante