Learn More
1-(-Méthoxyéthyle)homopiperazine,2-méthoxyéthyle)homopiperazine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494437
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927802-38-8
Formule moléculaire C8H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.245
Numéro MDL MFCD09054770
Clé InChI PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane
CID PubChem 19019833
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyéthyle)-1,4-diazépane
SMILES COCCN1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine
Indice de réfraction 1.4775
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 95%