Learn More
1-2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol, 95 %, Thermo Scientific™
78.65€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS | 468074-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11F3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.19 |
Numéro MDL | MFCD08062374 |
Clé InChI | DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane |
CID PubChem | 18542515 |
Nom IUPAC | 1-[2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol |
SMILES | COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15497885
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31765.03 |
1 g |
78.65€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407895
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31765.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
468074-91-1 | |
236.19 | |
DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N | |
18542515 | |
COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O |
C10H11F3O3 | |
MFCD08062374 | |
1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane | |
1-[2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol |
Spécification
1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol | |
C10H11F3O3 | |
1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane | |
COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O | |
236.19 | |
236.19 |
468074-91-1 | |
MFCD08062374 | |
DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N | |
1-[2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol | |
18542515 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante