Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrophényl)azépine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15429938
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 250371-80-3
Formule moléculaire C12H15FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.262
Clé InChI LJVYPBVHNCEVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-fluoro-4-nitrophenyl azepane
CID PubChem 2872204
Nom IUPAC 1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)azepane
SMILES C1CCCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)azepane
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Poids de la formule 238.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine