Learn More
1,2-diméthoxyéthane, ≥ 99 %, qualité réactif, sans inhibiteur, Honeywell™
Code produit. 15687840
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Qualité réactif, sans inhibiteur, ≥ 99 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-71-4
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
Numéro MDL MFCD00008502
Clé InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
CID PubChem 8071
ChEBI CHEBI:42263
Nom IUPAC 1,2-dimethoxyethane
SMILES COCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethoxyethane
Point de fusion -58°C
Couleur Incolore
Densité 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Point d’ébullition 85°C (1013 hPa)
Point d’éclair −2°C (28.4°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH3
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2252
Beilstein 1209237
Densité de vapeur 3.1 (20°C, vs air)
Poids de la formule 90.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%