Learn More
1,2-Dichloroéthane-d,4, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
94.80€ - 475.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17060-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.978 |
Numéro MDL | MFCD00037531 |
Clé InChI | WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N |
Synonyme | 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol |
CID PubChem | 12197860 |
Nom IUPAC | 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétradeutérioéthane |
SMILES | C(CCl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042281.03 |
1 g |
94.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042281.46 |
5 x 1 g |
475.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042281.06 |
5 g |
316.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2-Dichloroethane-d4 is widely used as a solvent for NMR analysis, and in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide) as a chain termination reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17060-07-0 | |
102.978 | |
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N | |
12197860 | |
C(CCl)Cl |
C2H4Cl2 | |
MFCD00037531 | |
1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol | |
1,2-dichloro-1,1,2,2-tétradeutérioéthane |
Spécification
1,2-Dichloroethane-d4 | |
Isotopic | |
15°C (60°F) | |
17060-07-0 | |
83°C | |
MFCD00037531 | |
1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol | |
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N | |
1,2-dichloro-1,1,2,2-tétradeutérioéthane | |
12197860 | |
99% |
Liquide | |
1,307 g/ml | |
1,443 | |
-35°C | |
C2H4Cl2 | |
UN1184 | |
Partially miscible with water. | |
C(CCl)Cl | |
102.978 | |
102.99 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H350-H302-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DICHLORURE D’ÉTHYLÈNE
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only