Learn More
1,2-Dichloroéthane 99 + %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10184130
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-06-2
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
Numéro MDL MFCD00000963
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
CID PubChem 11
ChEBI CHEBI:27789
Nom IUPAC 1,2-dichloroéthane
SMILES ClCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane
Point de fusion -35.0°C
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.01 max. at 300nm, 0.15 max. at 250nm, 1 max. at 230nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 85.0°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 13°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 1.25
Formule linéaire ClCH2CH2Cl
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 84
Eau 0.03% max.
Merck Index 15, 3851
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 98.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie