Learn More
1,2-dichloroéthane, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 120.40€
Identifiants chimiques
CAS | 107-06-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.95 |
Numéro MDL | MFCD00000963 |
Clé InChI | WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion |
CID PubChem | 11 |
ChEBI | CHEBI:27789 |
Nom IUPAC | 1,2-dichloroethane |
SMILES | ClCCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15352032
|
Thermo Scientific Acros
443011000 |
100 mL |
27.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15342032
|
Thermo Scientific Acros
443010010 |
1 L |
97.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11934471
|
Thermo Scientific Acros
443010025 |
2.5 L | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-06-2 | |
98.95 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
11 | |
1,2-dichloroethane |
C2H4Cl2 | |
MFCD00000963 | |
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
CHEBI:27789 | |
ClCCCl |
Spécification
1,2-Dichloroethane | |
107-06-2 | |
81.0°C to 85.0°C | |
1.4440 to 1.4460 | |
C2H4Cl2 | |
MFCD00000963 | |
0.005% max. | |
Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
ClCCCl | |
98.95 | |
CHEBI:27789 | |
99.5% |
-35.0°C | |
1.2500g/mL | |
13°C | |
1.25 | |
ClCH2CH2Cl | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichloroethane | |
11 | |
98.96 | |
Extra sec sur tamis moléculaire |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HPeut provoquer le cancer. Provoque une grave irritation oculaire. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Liquide et vapeurs très inflammables. Nocif en cas d’ingestion. Toxique par inhalation. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger
- 1,2-Dichloroethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche