Learn More
1,2-dichlorobenzène, qualité HPLC, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 355.77€
Identifiants chimiques
CAS | 95-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.998 |
Numéro MDL | MFCD00000535 |
Clé InChI | RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben |
CID PubChem | 7239 |
ChEBI | CHEBI:35290 |
Nom IUPAC | 1,2-dichlorobenzène |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019385.K2 |
1 L |
109.55€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019385.M1 |
4 x 1 L |
355.77€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019385.K7 |
4 L |
sur devis
4L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
1,2-Dichlorobenzene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-50-1 | |
146.998 | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
7239 | |
1,2-dichlorobenzène |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
CHEBI:35290 | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Spécification
1,2-Dichlorobenzene | |
-18°C | |
180°C | |
Pungent | |
1.551 | |
UN1591 | |
14,3056 | |
Miscible with water and most of the organic solvents. | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl | |
146.998 | |
CHEBI:35290 | |
≤98% | |
Liquide |
95-50-1 | |
1.306 g/mL | |
68°C (154°F) | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
606078 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichlorobenzène | |
7239 | |
147 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :O-DICHLOROBENZÈNE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-425-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only