Learn More
1,2-dichlorobenzène, 99+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
26.70€ - 97.90€
Identifiants chimiques
CAS | 95-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 147 |
Clé InChI | RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben |
CID PubChem | 7239 |
ChEBI | CHEBI:35290 |
Nom IUPAC | 1,2-dichlorobenzène |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13498588
|
Thermo Scientific Acros
445641000 |
100 mL | Flacon en verre |
26.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488588
|
Thermo Scientific Acros
445640010 |
1 L | Bouteille en verre |
97.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-50-1 | |
147 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
CHEBI:35290 | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
C6H4Cl2 | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
7239 | |
1,2-dichlorobenzène |
Spécification
1, 2-Dichlorobenzene | |
-15.0°C | |
179.0°C to 180.0°C | |
99% min. (GC) | |
C6H4Cl2 | |
15,3065 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichlorobenzène | |
7239 | |
147 | |
HPLC |
95-50-1 | |
1.3000g/mL | |
67°C | |
C6H4Cl2 | |
1.5500 to 1.5520 | |
1.3 | |
Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl | |
147 | |
CHEBI:35290 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer
Déclaration GHS P
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-425-9
RUO – Research Use Only