Learn More
(1,2-dibromoéthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.20€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS 93-52-7
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00000138
Clé InChI SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
CID PubChem 7145
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11491567
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24990.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11401577
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24990.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11411577
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24990.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
93-52-7
263.96
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
7145
C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
C8H8Br2
MFCD00000138
1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
1,2-dibromoéthylbenzène
Specifications
(1,2-Dibromoethyl)benzene
70°C to 74°C
C8H8Br2
UN3261
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
1,2-dibromoéthylbenzène
7145
97%
93-52-7
139°C to 140°C (15 mmHg)
MFCD00000138
1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
263.96
263.96
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 202-253-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
SDS