Learn More
1,2-dibromo-1,2-diphényléthane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
38.50€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5789-30-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 340.05 |
Numéro MDL | MFCD00000137 |
Clé InChI | GKESIQQTGWVOLH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-dibromo-1,2-diphenylethane, stilbene dibromide, 1,2-dibromo-2-phenylethyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis, meso-dibromostilbene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis-, r*,s*, alpha,alpha-dibromobibenzyl, bibenzyl,, a,, a'-dibromo, bibenzyl, alpha,alpha'-dibromo, acmc-1ao3z |
CID PubChem | 93010 |
Nom IUPAC | (1,2 dibromo-2-phényléthyl)benzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10245050
|
Thermo Scientific Acros
147950050 |
5 g | Flacon en verre |
38.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10055733
|
Thermo Scientific Acros
147950250 |
25 g | Flacon en verre |
107.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5789-30-0 | |
340.05 | |
GKESIQQTGWVOLH-UHFFFAOYSA-N | |
93010 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br |
C14H12Br2 | |
MFCD00000137 | |
1,2-dibromo-1,2-diphenylethane, stilbene dibromide, 1,2-dibromo-2-phenylethyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis, meso-dibromostilbene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis-, r*,s*, alpha,alpha-dibromobibenzyl, bibenzyl,, a,, a'-dibromo, bibenzyl, alpha,alpha'-dibromo, acmc-1ao3z | |
(1,2 dibromo-2-phényléthyl)benzène |
Spécification
1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane | |
95.0 | |
235°C to 241°C | |
95% min. (HPLC) | |
C6H5CH(Br)CH(Br)C6H5 | |
05, 602 | |
GKESIQQTGWVOLH-UHFFFAOYSA-N | |
(1,2 dibromo-2-phényléthyl)benzène | |
93010 | |
96% |
5789-30-0 | |
100.0 | |
Authentique | |
C14H12Br2 | |
MFCD00000137 | |
1,2-dibromo-1,2-diphenylethane, stilbene dibromide, 1,2-dibromo-2-phenylethyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis, meso-dibromostilbene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis-, r*,s*, alpha,alpha-dibromobibenzyl, bibenzyl,, a,, a'-dibromo, bibenzyl, alpha,alpha'-dibromo, acmc-1ao3z | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br | |
340.05 | |
340.05 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 227-324-7
- 1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.