Learn More
1,2-Diaminopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10458233
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-90-0
Formule moléculaire C3H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 74.13
Numéro MDL MFCD00008089
Clé InChI AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
CID PubChem 6567
ChEBI CHEBI:30630
Nom IUPAC propane-1,2-diamine
SMILES CC(N)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Diaminopropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -37.0°C
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 119.0°C to 120.0°C
Point d’éclair 33°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(NH2)CH2NH2
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4470
Quantité 250 mL
Beilstein 04,257
Merck Index 15,7965
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, soluble in acetone, benzene, chloroform and, ethanol
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Diaminopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.