Learn More
1,2-Diaminopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.40€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78-90-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.13 |
Numéro MDL | MFCD00008089 |
Clé InChI | AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine |
CID PubChem | 6567 |
ChEBI | CHEBI:30630 |
Nom IUPAC | propane-1,2-diamine |
SMILES | CC(N)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10458233
|
Thermo Scientific Acros
152402500 |
250 mL | Flacon en verre |
48.40€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10467930
|
Thermo Scientific Acros
152400010 |
1 L | Flacon en verre |
131.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11915191
|
Thermo Scientific Acros
152400025 |
2.5 L | Flacon en verre |
197.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-90-0 | |
74.13 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
6567 | |
propane-1,2-diamine |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CHEBI:30630 | |
CC(N)CN |
Spécification
1, 2-Diaminopropane | |
98.5 | |
-37.0°C | |
119.0°C to 120.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH(NH2)CH2NH2 | |
MFCD00008089 | |
15,7965 | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
propane-1,2-diamine | |
6567 | |
74.13 |
78-90-0 | |
100.0 | |
0.8700g/mL | |
33°C | |
C3H10N2 | |
1.4450 to 1.4470 | |
04,257 | |
0.87 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, soluble in acetone, benzene, chloroform and, ethanol | |
CC(N)CN | |
74.13 | |
CHEBI:30630 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-155-9
- 1,2-Diaminopropane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only