Learn More
1,2-anhydride cyclohexanedicarboxylique, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
21.31€ - 45.83€
Identifiants chimiques
CAS | 85-42-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.17 |
Numéro MDL | MFCD00064863,MFCD00674195 |
Clé InChI | MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride |
CID PubChem | 85689 |
ChEBI | CHEBI:103210 |
Nom IUPAC | 3A,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione |
SMILES | O=C1OC(=O)C2CCCCC12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20001.22 |
100 g |
21.31€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20001.36 |
500 g |
45.83€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
85-42-7 | |
154.17 | |
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N | |
85689 | |
3A,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione |
C8H10O3 | |
MFCD00064863,MFCD00674195 | |
hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride | |
CHEBI:103210 | |
O=C1OC(=O)C2CCCCC12 |
Spécification
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride | |
85-42-7 | |
158°C (17 mmHg) | |
C8H10O3 | |
83213 | |
hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride | |
O=C1OC(=O)C2CCCCC12 | |
154.17 | |
CHEBI:103210 | |
97% |
Cis + Trans | |
32°C to 34°C | |
275°C (527°F) | |
MFCD00064863,MFCD00674195 | |
Moisture sensitive | |
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N | |
3A,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione | |
85689 | |
154.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H318-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H318-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 201-604-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NP6895168
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only