Learn More
1-(2-bromoéthyl)naphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10726495
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13686-49-2
Formule moléculaire C12H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 235.12
Numéro MDL MFCD00037737
Clé InChI GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromoethyl naphthalene, 2-1-naphthyl ethyl bromide, naphthalene, 1-2-bromoethyl, 2-bromoethylnaphthalene, 1-2-bromoethyl naphtalene, 1-2-bromo-ethyl-naphthalene, naphthalene,1-2-bromoethyl, 2-alpha-naphthyl ethyl bromide, naphthylathylbromid, 2-bromoethyl napthalene
CID PubChem 139541
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthyl)naphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethyl)naphtalene
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.6460g/mL
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.646
Poids de la formule 235.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Bromoethyl)naphtalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.