Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-2-bromobenzène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10177542
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 18800-28-7
Formule moléculaire C8H8Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 279.96
Numéro MDL MFCD00634301
Clé InChI LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy
CID PubChem 2734928
Nom IUPAC 1-bromo-2-(2-bromoéthoxy)benzène
SMILES BrCCOC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 36.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4O(CH2)2Br
Quantité 25 g
Poids de la formule 279.96
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.