Learn More
1,2-Bis(triéthoxysilyl)éthane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 82.20€
Identifiants chimiques
CAS | 16068-37-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H34O6Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 354.59 |
Numéro MDL | MFCD00239362 |
Clé InChI | IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane |
CID PubChem | 85266 |
Nom IUPAC | triéthoxy(2-triéthoxysilyléthyl)silane |
SMILES | CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15447008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60530.AA |
5 mL |
27.50€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15457008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60530.AC |
25 mL |
82.20€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane est utilisé comme agents auxiliaires de revêtement, agents auxiliaires pour le cuir, agents auxiliaires plastique, surfactants et agents auxiliaires textiles. Il est utilisé pour préparer des matériaux organosiliciés mésoporeux.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
Identifiants chimiques
16068-37-4 | |
354.59 | |
IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N | |
85266 | |
CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC |
C14H34O6Si2 | |
MFCD00239362 | |
1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane | |
triéthoxy(2-triéthoxysilyléthyl)silane |
Spécification
119°C | |
16068-37-4 | |
[-CH2Si(OC2H5)3]2 | |
113°C (235°F) | |
Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water. | |
CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC | |
354.59 | |
354.59 | |
1.411 |
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane | |
C14H34O6Si2 | |
MFCD00239362 | |
1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane | |
IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N | |
triéthoxy(2-triéthoxysilyléthyl)silane | |
85266 | |
95% | |
0.958 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P312-P314-P330-P363-P501c
H301-H312-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 240-212-2
missing translation for 'rtecsNumber' : JG7755000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only