Learn More
1,2-benzanthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.91€ - 110.55€
Identifiants chimiques
CAS | 56-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.29 |
Numéro MDL | MFCD00003599 |
Clé InChI | DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene |
CID PubChem | 5954 |
ChEBI | CHEBI:51348 |
Nom IUPAC | benzo[a]anthracène |
SMILES | C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10628124
|
Thermo Scientific Acros
105252500 |
250 mg | Flacon en verre |
41.91€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10569800
|
Thermo Scientific Acros
105250010 |
1 g | Flacon en verre |
110.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56-55-3 | |
228.29 | |
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N | |
5954 | |
benzo[a]anthracène |
C18H12 | |
MFCD00003599 | |
benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene | |
CHEBI:51348 | |
C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1 |
Spécification
1, 2-Benzanthracene | |
56-55-3 | |
100.0 | |
Beige à vert-jaune | |
Authentique | |
C18H12 | |
05,718 | |
benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene | |
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N | |
benzo[a]anthracène | |
5954 | |
228.29 | |
Poudre cristalline |
99% | |
98.5 | |
158°C to 161°C | |
437.6°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00003599 | |
15,1064 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: difficulty soluble in boiling alcohol,soluble in most other common organic solvents | |
C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1 | |
228.29 | |
CHEBI:51348 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-280-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CV9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,2-Benzanthracene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only