Learn More
1-(2-Aminoéthyl)-4-Méthylhomopipérazine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11474850
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39270-45-6
Formule moléculaire C8H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 157.26
Numéro MDL MFCD08061018
Clé InChI DDYKTHJBSBIWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl ethanamine, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl ethylamine, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methylhomopiperazine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-1,4 diazepane, acmc-20aooy, 2-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl ethylamine, 1h-1,4-diazepine-1-ethanamine,hexahydro-4-methyl
CID PubChem 13092852
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-1,4-diazepan-1-yl) éthanamine
SMILES CN1CCCN(CCN)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)-4-methylhomopiperazine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 157.26
Pourcentage de pureté 98%