Learn More
1,2,4-trichlorobenzène, qualité spectrophotométrique, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,01 %
50.60€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 120-82-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.44 |
Numéro MDL | MFCD00000547 |
Clé InChI | PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene |
CID PubChem | 13 |
ChEBI | CHEBI:28222 |
Nom IUPAC | 1,2,4-trichlorobenzène |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019390.AK |
250 mL |
50.60€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019390.K2 |
1 L |
124.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019390.K7 |
4 L | |||||||
Description
1,2,4-Trichlorobenzene is used as a dielectric and heat transfer fluid in transformers. It acts as an intermediate, degreaser, wood preservative and solvent for dye. It is a high-temperature solvent used in gel permeation chromatography, especially for polyethylene and polypropylene. Further, it is used as a lubricant and as a synthetic transformer oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
120-82-1 | |
181.44 | |
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N | |
13 | |
1,2,4-trichlorobenzène |
C6H3Cl3 | |
MFCD00000547 | |
benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene | |
CHEBI:28222 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl |
Spécification
1, 2, 4-Trichlorobenzène | |
120-82-1 | |
1.454 | |
110°C (230°F) | |
Aromatic | |
1.572 | |
C6H3Cl3 | |
benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene | |
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,4-trichlorobenzène | |
13 | |
181.45 | |
1, 2, 4-Trichlorobenzène |
17°C | |
Incolore | |
213°C | |
571°C (1060°F) | |
Liquide | |
99% min. | |
MFCD00000547 | |
Immiscible with water. | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl | |
181.44 | |
CHEBI:28222 | |
Spectrophotométrique |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-428-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only