Learn More
1-(2,4-dichlorophényl)-1-cyclopropyl cyanide, 98 %, Acros Organics
Code produit. 10486950
Click to view available options
Quantité:
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2, 4-Dichlorophenyl)-1-cyclopropyl cyanide
Note relative au nom 98%
CAS 71463-55-3
Point de fusion 81°C to 85°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H7Cl2N
Numéro MDL MFCD00044818
Quantité 25 g
Synonyme 1-2,4-dichlorophenyl cyclopropanecarbonitrile, 1-2,4-dichlorophenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-2,4-dichlorophenyl-1-cyclopropyl cyanide, 1-2,4-dichlorophenyl-1-cyanocyclopropane, 1-2,4-dichloro-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-2,4-dichlorophenyl
Clé InChI VDKKBWVLLSVWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1(C#N)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Nom IUPAC 1-(2,4-dichlorophényl)cyclopropane-1-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 212.08
CID PubChem 1268258
Poids de la formule 212.08
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2,4-Dichlorophenyl)-1-cyclopropyl cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.