Learn More
1,2,3-tribromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
16.60€ - 45.50€
Identifiants chimiques
CAS 96-11-7
Formule moléculaire C3H5Br3
Poids moléculaire (g/mol) 280.79
Numéro MDL MFCD00017884
Clé InChI FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tribromopropane, glyceryl tribromohydrin, sym-tribromopropane, glycerol tribromohydrin, propane, 1,2,3-tribromo, unii-d2r8l96tov, ccris 6706, d2r8l96tov, 1,3-tribromopropane, propane,2,3-tribromo
CID PubChem 7279
ChEBI CHEBI:18859
Nom IUPAC 1,2,3-tribromopropane
SMILES BrCC(Br)CBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326646
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03752.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11336646
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03752.22
100 g
45.50€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
96-11-7
280.79
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
7279
1,2,3-tribromopropane
C3H5Br3
MFCD00017884
s-tribromopropane, glyceryl tribromohydrin, sym-tribromopropane, glycerol tribromohydrin, propane, 1,2,3-tribromo, unii-d2r8l96tov, ccris 6706, d2r8l96tov, 1,3-tribromopropane, propane,2,3-tribromo
CHEBI:18859
BrCC(Br)CBr
Spécification
1,2,3-Tribromopropane
16°C to 17°C
220°C
C3H5Br3
MFCD00017884
14,9614
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-tribromopropane
7279
280.8
96-11-7
2.398
93°C (199°F)
1.585
1732082
s-tribromopropane, glyceryl tribromohydrin, sym-tribromopropane, glycerol tribromohydrin, propane, 1,2,3-tribromo, unii-d2r8l96tov, ccris 6706, d2r8l96tov, 1,3-tribromopropane, propane,2,3-tribromo
BrCC(Br)CBr
280.79
CHEBI:18859
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H341-H227-H315-H319
Toxic if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
Combustible liquid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H315-H319-H335-H341
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 202-478-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ8300000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures