Learn More
1,2,3,4-Tétrahydro-2,2,4,7-tétraméthylquinoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382699
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59388-58-8
Formule moléculaire C13H19N
Poids moléculaire (g/mol) 189.302
Numéro MDL MFCD00799587
Clé InChI NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 101035
Nom IUPAC 2,2,4,7-tétraméthyl-3,4-dihydro-1H-quinoline
SMILES CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Densité 0.975
Point d’ébullition 123°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 5 mL
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl, acmc-20ap7g, quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl
Poids de la formule 189.3
Pourcentage de pureté 97%