Learn More
1,2,3-1H-Triazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.88€ - 566.82€
Identifiants chimiques
CAS 288-36-8
Formule moléculaire C2H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 69.07
Clé InChI QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
CID PubChem 67516
ChEBI CHEBI:35565
Nom IUPAC 2H-triazole
SMILES C1=NNN=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10766062
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
345480010
1 g Flacon en verre
56.88€
1g
10766252
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
345480050
5 g Flacon en verre
186.93€
5g
11916581
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
345480250
25 g Flacon en verre
566.82€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
288-36-8
69.07
1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
CHEBI:35565
C1=NNN=C1
C2H3N3
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
67516
2H-triazole
Spécification
1, 2, 3-1H-Triazole
96.0
23.0°C to 25.0°C
1.1920g/mL
107°C
96% min. (GC)
1.4930 to 1.4960
1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
2H-triazole
67516
69.07
Liquide
288-36-8
100.0
Incolore à jaune
203.0°C (752.0 mmHg)
Authentique
C2H3N3
1.192
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether,insoluble in n-pentane
C1=NNN=C1
69.07
CHEBI:35565
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 1,2,3-1H-Triazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.