Learn More
1-(1H-Pyrazol-5-yl)éthan-1-one chlorhydrate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10496862
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 175277-40-4
Formule moléculaire C5H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.574
Numéro MDL MFCD00204160
Clé InChI MTFWBEDWXAHBNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1h-pyrazol-5-yl ethan-1-one hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 1-2h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 5-acetyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole, chloride, 3-acetylpyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl-1-ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazole-5-yl ethan-1-one hydrochloride
CID PubChem 2799623
Nom IUPAC 1-(1H-pyrazol-5-yl)éthanone ; chlorhydrate
SMILES CC(=O)C1=CC=NN1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 146.58
Pourcentage de pureté 95%