Learn More
1,12-Diaminododécane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.80€ - 99.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2783-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H28N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.37 |
Numéro MDL | MFCD00008155 |
Clé InChI | QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine |
CID PubChem | 17727 |
ChEBI | CHEBI:49385 |
Nom IUPAC | dodécane-1,12-diamine |
SMILES | C(CCCCCCN)CCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04258.06 |
5 g |
32.80€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11326866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04258.14 |
25 g |
99.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,12-Diaminododecane is used for synthesis of medicinal drugs, polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,12-diaminododécane est utilisé pour la synthèse de médicaments, de polymères.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2783-17-7 | |
200.37 | |
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N | |
17727 | |
dodécane-1,12-diamine |
C12H28N2 | |
MFCD00008155 | |
1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine | |
CHEBI:49385 | |
C(CCCCCCN)CCCCCN |
Spécification
1,12-Diaminododecane | |
68°C to 72°C | |
C12H28N2 | |
MFCD00008155 | |
1742765 | |
Soluble in ethanol. | |
C(CCCCCCN)CCCCCN | |
200.37 | |
CHEBI:49385 | |
≥98% |
2783-17-7 | |
155°C (311°F) | |
H2N(CH2)12NH2 | |
UN3259 | |
1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine | |
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N | |
dodécane-1,12-diamine | |
17727 | |
200.37 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-489-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR2200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only