Learn More
1,10-Diaza-18-couronne-6, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
53.30€ - 614.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23978-55-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H28N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 264.37 |
Numéro MDL | MFCD00005112 |
Clé InChI | NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P |
Synonyme | kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane |
CID PubChem | 72805 |
Nom IUPAC | 1,4,10,13-tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane |
SMILES | C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15427947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51063.MD |
250 mg |
53.30€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51063.03 |
1 g |
162.00€
1g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15417947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51063.06 |
5 g |
614.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,10-Diaza-18-crown-6 are starting materials to produce macrocyclic polyamine metal-complexing agents. It is used as a ligand in chemistry for the applications of diagnostic imaging technique to identify medical condition or disease and for the development of medication as a therapeutic agent and pharmaceutic aid. Also used as an ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
23978-55-4 | |
264.37 | |
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P | |
72805 | |
C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 |
C12H28N2O4 | |
MFCD00005112 | |
kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane | |
1,4,10,13-tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane |
Spécification
1,10-Diaza-18-crown-6 | |
C12H28N2O4 | |
609764 | |
kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane | |
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P | |
1,4,10,13-tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane | |
72805 | |
96% |
23978-55-4 | |
MFCD00005112 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water. | |
C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 | |
264.37 | |
262.35 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 245-965-0
missing translation for 'rtecsNumber' : HM1650000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only