Learn More
1,10-Diaminodécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10622115
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-25-3
Formule moléculaire C10H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.31
Numéro MDL MFCD00008151
Clé InChI YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine
CID PubChem 1317
Nom IUPAC décane-1,10-diamine
SMILES C(CCCCCN)CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Diaminodecane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 63.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 140.0°C (12.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)10NH2
Quantité 5 g
Beilstein 04, 273
Poids de la formule 172.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Morceaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Diaminodecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.