Learn More
1-(1-naphtyl)éthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15144805
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42882-31-5
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Clé InChI RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
CID PubChem 98089
Nom IUPAC 1-naphtalène-1-ylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 156°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.063
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(1-Naphthyl)ethylamine