Learn More
1,1'-Ethynylenedicyclohexanol, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 11414067
Click to view available options
Quantité:
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-54-6
Formule moléculaire C14H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.33
Numéro MDL MFCD00021400
Clé InChI YMAIXWWPLZFJLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-ethynylenedicyclohexanol, bis 1-hydroxycyclohexyl acetylene, 1-2-1-hydroxycyclohexyl ethynyl cyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, cyclohexanol, 1,1'-ethynylenedi, cyclohexanol, 1,1'-1,2-ethynediyl bis-9ci, 1,1'-ethynylene-bis-cyclohexanol, 1-2-hydroxycyclohexyl ethynyl cyclohexan-1-ol, 1,1-ethynylenedicyclohexanol, 4-06-00-06076 beilstein handbook reference
CID PubChem 94825
Nom IUPAC 1-[2-(1-hydroxycyclohexyl)ethynyl]cyclohexan-1-ol
SMILES OC1(CCCCC1)C#CC1(O)CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Ethynylenedicyclohexanol
Quantité 100 g
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 97%