Learn More
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane, solution 50 % dans l’huile minérale, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 361312500
57.43 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicauxSpécification
1, 1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane | |
50% Solution in Mineral Oil | |
49.0 | |
C14H28O4 | |
07, III, 30 | |
1,1-bis tert-butylperoxy cyclohexane, 1,1-di tert-butylperoxy cyclohexane, unii-jk62j3e3q4, 1,1-bis t-butylperoxy cyclohexane, peroxide, 1,1'-cyclohexylidenebis 2-1,1-dimethylethyl, perhexa-c, cyclohexylidenebis tert-butyl peroxide, peroxide, cyclohexylidenebis 1,1-dimethylethyl, 1,1-di t-butylperoxy-cyclohexane | |
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C | |
260.374 | |
260.37 | |
Flacon en plastique | |
Liquide |
Sans désignation | |
3006-86-8 | |
51.0 | |
MFCD00084800 | |
0.9500g/mL | |
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-bis(tert-butylperoxy)cyclohexane | |
76359 | |
49 to 51% | |
250 mL |
RUO – Research Use Only